Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC450281-100G PC450281-25G PC450281-5G
APOSPC450281-100GEA 651 CHF
APOSPC450281-100G APOSPC450281-25G APOSPC450281-5G
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₅H₈F₄O
MW: 160,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619130
CAS-Nummer: 757-11-9