4-Fluoroisophthalic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 139 CHF
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formel: C₈H₅FO₄
Melting Pt: 290…293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06208805
CAS-Nummer: 327-95-7