Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 280 CHF
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₅H₈F₄O
Siedepunkt: 74 °C
Dichte: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –4.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619128
CAS-Nummer: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3,II