Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450269-1G
PC450269-5G
APOSPC450269-1GEA
85.4
CHF
APOSPC450269-1G
APOSPC450269-5G
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Formel:
C₅H₉FO₂ Siedepunkt: 93…94 °C (300 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054290 CAS-Nummer: 72959-94-5 UN: 1993 ADR: 3,III |