Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450268-25G
PC450268-5G
PC450268-1G
APOSPC450268-25GEA
0
CHF
APOSPC450268-25G
APOSPC450268-5G
APOSPC450268-1G
Ethyl dichlorofluoroacetate 96%
Ethyl dichlorofluoroacetate
Formel:
C₄H₅Cl₂FO₂ Siedepunkt: 130…132 °C Dichte: 1.307 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013664 CAS-Nummer: 383-61-9 UN: 3265 ADR: 8,III |