1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC450265-1G PC450265-5G
APOSPC450265-1GEA 342 CHF
APOSPC450265-1G APOSPC450265-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Formel: C₇H₃BrCl₃F
MW: 292,36 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442033
CAS-Nummer: 1309602-51-4