2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450253-1G
PC450253-25G
PC450253-5G
APOSPC450253-1GEA
69.8
CHF
APOSPC450253-1G
APOSPC450253-25G
APOSPC450253-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formel:
C₆ClF₈N₃ MW: 301,525 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27918507 CAS-Nummer: 328-77-8 |