1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450248-5G PC450248-1G
APOSPC450248-5GEA 227 CHF
APOSPC450248-5G APOSPC450248-1G
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone
Formel: C₆F₁₂O₃S
MW: 380,108 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (76 mm Hg)
Dichte: 1.78 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621321
CAS-Nummer: 85211-95-6