3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450247-25G PC450247-1G PC450247-5G
APOSPC450247-25GEA 667 CHF
APOSPC450247-25G APOSPC450247-1G APOSPC450247-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₃ClF₄O
MW: 166,502 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621305
CAS-Nummer: 20411-83-0