Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450243-1G
PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA
78.4
CHF
APOSPC450243-1G
APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Formel:
C₂Cl₂FO₂·Na Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02696369 CAS-Nummer: 2837-90-3 |