Sodium 2,2-difluorohexanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450242-1G
PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA
207
CHF
APOSPC450242-1G
APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Formel:
C₆H₉F₂O₂·Na Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23134591 CAS-Nummer: 1403667-43-5 |