Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 479 CHF
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formel: C₉H₉F₁₂O₄P
MW: 440.12 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (6 mm Hg)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 1.6481 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00371442
CAS-Nummer: 563-10-0