1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethoxy]ethane
PC450236-1G
PC450236-25G
PC450236-5G
PC450236-100G
APOSPC450236-1GEA
0
CHF
APOSPC450236-1G
APOSPC450236-25G
APOSPC450236-5G
APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formel:
C₆H₆F₈O₂ MW: 262,098 g/mol Siedepunkt: 80 °C (50 mm Hg) Dichte: 1.48 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 66 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619127 CAS-Nummer: 358-39-4 |