3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC450230-1G PC450230-5G
APOSPC450230-1GEA 149 CHF
APOSPC450230-1G APOSPC450230-5G
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Formel: C₁₀H₈F₄O₄
MW: 268,162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074364
CAS-Nummer: 1309602-66-1