5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450228-1G PC450228-5G
APOSPC450228-1GEA 486 CHF
APOSPC450228-1G APOSPC450228-5G
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Formel: C₄H₇ClF₂O
MW: 144,548 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19442046
CAS-Nummer: 1309602-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III