3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450226-1G
PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA
131
CHF
APOSPC450226-1G
APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Formel:
C₅H₇ClF₄O MW: 194,555 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11164793 CAS-Nummer: 64769-39-7 UN: 1993 ADR: 3,III |