Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450224-1G PC450224-5G
APOSPC450224-1GEA 312 CHF
APOSPC450224-1G APOSPC450224-5G
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid 97%
Perfluoro(2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic) acid
Formel: C₁₈HF₃₅O₇
MW: 994.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412273
CAS-Nummer: 52481-85-3