1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450221-1G PC450221-5G
APOSPC450221-1GEA 141 CHF
APOSPC450221-1G APOSPC450221-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate
Formel: C₁₃H₁₁F₁₃O₂
MW: 446,204 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074411
CAS-Nummer: 451456-30-7