5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450220-1G PC450220-5G
APOSPC450220-1GEA 184 CHF
APOSPC450220-1G APOSPC450220-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone
Formel: C₈H₇F₉O
MW: 290.126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072183
CAS-Nummer: 140834-64-6