2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyl difluoromethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450217-1G PC450217-5G
APOSPC450217-1GEA 1030 CHF
APOSPC450217-1G APOSPC450217-5G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyl difluoromethylether 97%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyl difluoromethylether
Formel: C₆H₃F₁₁O
MW: 300,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27918475
CAS-Nummer: 1661005-79-3