2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 140 CHF
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formel: C₆H₁₂F₂O₃
MW: 170,154 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842562
CAS-Nummer: 1435806-96-4