4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450212-1G PC450212-5G
APOSPC450212-1GEA 174 CHF
APOSPC450212-1G APOSPC450212-5G
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Formel: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Siedepunkt: 98 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27918476
CAS-Nummer: 1823866-91-6