Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC450211-1G PC450211-5G
APOSPC450211-1GEA 131 CHF
APOSPC450211-1G APOSPC450211-5G
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Formel: C₆H₁₀F₃NO₂·ClH
MW: 221,605 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784298
CAS-Nummer: 146425-31-2