2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 95.8 CHF
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₈F₂O₂
MW: 126,102 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19442036
CAS-Nummer: 853005-07-9
UN: 1993
ADR: 3,III