(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450195-1G PC450195-250MG PC450195-5G
APOSPC450195-1GEA 340 CHF
APOSPC450195-1G APOSPC450195-250MG APOSPC450195-5G
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₈F₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442073
CAS-Nummer: 1309602-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III