4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450194-5G PC450194-1G
APOSPC450194-5GEA 641 CHF
APOSPC450194-5G APOSPC450194-1G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442126
CAS-Nummer: 1192002-32-6