trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450187-1G
PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA
312
CHF
APOSPC450187-1G
APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formel:
C₄Cl₂F₆ MW: 232,939 g/mol Dichte: 1.64 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23704312 CAS-Nummer: 3832-15-3 |