1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450184-1G
PC450184-5G
APOSPC450184-1GEA
486
CHF
APOSPC450184-1G
APOSPC450184-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Formel:
C₇H₃F₁₃O MW: 350.077 g/mol Siedepunkt: 105 °C Dichte: 1.6292 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22123962 CAS-Nummer: 1184-97-0 UN: 3271 ADR: 3 III |