2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450182-1G
PC450182-250MG
PC450182-5G
APOSPC450182-1GEA
201
CHF
APOSPC450182-1G
APOSPC450182-250MG
APOSPC450182-5G
2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formel:
C₇H₁₂F₄O₃ MW: 220,162 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24842563 CAS-Nummer: 1435806-79-3 |