5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450181-1G
PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA
311
CHF
APOSPC450181-1G
APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃N₂ MW: 255,024 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01658509 CAS-Nummer: 2338-25-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |