1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450178-1G
PC450178-5G
APOSPC450178-1GEA
342
CHF
APOSPC450178-1G
APOSPC450178-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Formel:
C₅H₆F₆ MW: 180,092 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074322 CAS-Nummer: 66711-82-8 |