4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450177-1G
PC450177-250MG
PC450177-5G
APOSPC450177-1GEA
272
CHF
APOSPC450177-1G
APOSPC450177-250MG
APOSPC450177-5G
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Formel:
C₄Cl₂F₂N₂ MW: 184,959 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27918506 CAS-Nummer: 24178-72-1 |