Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450172-1G PC450172-5G
APOSPC450172-1GEA 239 CHF
APOSPC450172-1G APOSPC450172-5G
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Methyl 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoate
Formel: C₇H₇F₇O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489375
CAS-Nummer: 2070-60-2
UN: 3272
ADR: 3,III