Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450157-1G PC450157-250MG PC450157-5G PC450157-100MG
APOSPC450157-1GEA 884 CHF
APOSPC450157-1G APOSPC450157-250MG APOSPC450157-5G APOSPC450157-100MG
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Formel: C₆H₉BF₆O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442172
CAS-Nummer: 1396338-09-2
UN: 1993
ADR: 3,III