Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-[Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoropropane
PC450152-5G
PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA
552
CHF
APOSPC450152-5G
APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Formel:
C₁₀H₁₀F₁₂O₃ MW: 406,165 g/mol Siedepunkt: 223 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22123981 CAS-Nummer: 21983-88-0 |