3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450149-1G
PC450149-250MG
PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA
340
CHF
APOSPC450149-1G
APOSPC450149-250MG
APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Formel:
C₃H₄BrF MW: 138,966 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20492668 CAS-Nummer: 35386-83-5 UN: 1993 ADR: 3,III |