6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450148-1G
PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA
393
CHF
APOSPC450148-1G
APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₉H₄F₆N₂O MW: 270,131 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074397 CAS-Nummer: 113638-38-3 |