1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450141-1G
PC450141-5G
APOSPC450141-1GEA
262
CHF
APOSPC450141-1G
APOSPC450141-5G
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
Formel:
C₆H₃F₇O Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01735620 CAS-Nummer: 1759-60-0 UN: 1993 ADR: 3,III |