1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Lieferant: Apollo Scientific
PC450135-1G
PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA
131
CHF
APOSPC450135-1G
APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formel:
C₅H₅BrF₂O₂ MW: 214,993 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074350 CAS-Nummer: 164342-73-8 |