4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
PC450133-1G PC450133-250MG
APOSPC450133-1GEA 443 CHF
APOSPC450133-1G APOSPC450133-250MG
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formel: C₁₀H₄F₆N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074383
CAS-Nummer: 1155800-45-5