(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC450132-1G PC450132-250MG
APOSPC450132-1GEA 695 CHF
APOSPC450132-1G APOSPC450132-250MG
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂FNO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16294167
CAS-Nummer: 1149383-12-9