4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC450131-1G
PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA
166
CHF
APOSPC450131-1G
APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Formel:
C₈H₈F₃NO MW: 191,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074381 CAS-Nummer: 1011805-88-1 |