2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC450129-1G
PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA
139
CHF
APOSPC450129-1G
APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formel:
C₆H₇FN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972862 CAS-Nummer: 17148-48-0 |