Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450128-1G
PC450128-5G
APOSPC450128-1GEA
0
CHF
APOSPC450128-1G
APOSPC450128-5G
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Formel:
C₅H₇F₃O₃ MW: 172,102 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054294 CAS-Nummer: 156783-96-9 UN: 3272 ADR: 3,III |