2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450127-1G PC450127-5G
APOSPC450127-1GEA 169 CHF
APOSPC450127-1G APOSPC450127-5G
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₄F₃NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065209
CAS-Nummer: 14468-40-7