2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450125-1G
PC450125-5G
APOSPC450125-1GEA
314
CHF
APOSPC450125-1G
APOSPC450125-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₄ClF₂NO MW: 203.573 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074399 CAS-Nummer: 212311-54-1 |