(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450123-1G PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA 567 CHF
APOSPC450123-1G APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂FNO·ClH
MW: 205,657 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16293363
CAS-Nummer: 1213398-74-3