n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450100-1G PC450100-250MG PC450100-5G
APOSPC450100-1GEA 87.6 CHF
APOSPC450100-1G APOSPC450100-250MG APOSPC450100-5G
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formel: C₇H₁₁F₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842568
CAS-Nummer: 149526-96-5