(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Trifluoro(methanesulphonyl)methane
PC450086-1G
PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA
342
CHF
APOSPC450086-1G
APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Formel:
C₂H₃F₃O₂S MW: 148,104 g/mol Siedepunkt: 130 °C Dichte: 1.5141 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18916802 CAS-Nummer: 421-82-9 |