n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450082-1G PC450082-250MG PC450082-5G
APOSPC450082-1GEA 251 CHF
APOSPC450082-1G APOSPC450082-250MG APOSPC450082-5G
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl (2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Formel: C₇H₁₁F₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842569
CAS-Nummer: 1435901-72-6